M1568
Mannose triflate
For PET imaging, ≥98% (TLC)
Synonyme(s) :
β-D-Mannopyranose 1,3,4,6-tetra-O-acetate 2-O-trifluoromethanesulfonate, 1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-O-trifluoromethanesulfonyl-β-D-mannopyranose, Mannose triflate, TATM
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (TLC)
Technique(s)
PET imaging: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OC(C)=O)[C@@H](OS(=O)(=O)C(F)(F)F)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C15H19F3O12S/c1-6(19)25-5-10-11(26-7(2)20)12(27-8(3)21)13(14(29-10)28-9(4)22)30-31(23,24)15(16,17)18/h10-14H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13+,14-/m1/s1
Clé InChI
OIBDVHSTOUGZTJ-PEBLQZBPSA-N
Description générale
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable