G3907
Agarose−glutathion
set of 3 pre-packed columns (2.5 ml each), (1:1 suspension in a 0.5 M NaCl + 20% ethanol solution)
Synonyme(s) :
Agarose glutathion à liaison S, Agarose-GSH
Forme
(1:1 suspension in a 0.5 M NaCl + 20% ethanol solution)
Classe(s) chimique(s) de l'analyte
proteins (GST)
Conditionnement
set of 3 pre-packed columns (2.5 ml each)
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
protein purification: suitable
Matrice
cross-linked 4% beaded agarose
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
The product was used in the design, synthesis and biological evaluation of new tryptamine and tetrahydro-β-carboline-based selective inhibitors of CDK4. It was also used to study Fascaplysin-inspired diindolyls as selective inhibitors of CDK4/cyclin D1.
Liaison
Forme physique
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
180.1 °F
Point d'éclair (°C)
82.3 °C
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Tests, réactifs et protocoles permettant d'étudier les interactions protéines/protéines in vitro par différentes méthodes : pull-down ou GST pull-down, purification par affinité en tandem (TAP pour "Tandem Affinity Purification") et co-immunoprécipitation.
Tests, réactifs et protocoles permettant d'étudier les interactions protéines/protéines in vitro par différentes méthodes : pull-down ou GST pull-down, purification par affinité en tandem (TAP pour "Tandem Affinity Purification") et co-immunoprécipitation.
Tests, réactifs et protocoles permettant d'étudier les interactions protéines/protéines in vitro par différentes méthodes : pull-down ou GST pull-down, purification par affinité en tandem (TAP pour "Tandem Affinity Purification") et co-immunoprécipitation.
Investigate in vitro protein-protein interactions with pull-down assays, utilizing affinity, GST pull-down, TAP, and co-immunoprecipitation methods.