G3882
Gly-Gly-Gly-Gly
≥98% (TLC)
Synonyme(s) :
Glycyl-glycyl-glycyl-glycine, Tetraglycine, Triglycyl-glycine
About This Item
Produits recommandés
product name
Gly-Gly-Gly-Gly,
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Pf
300 °C
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
NCC(=O)NCC(=O)NCC(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C8H14N4O5/c9-1-5(13)10-2-6(14)11-3-7(15)12-4-8(16)17/h1-4,9H2,(H,10,13)(H,11,14)(H,12,15)(H,16,17)
Clé InChI
QMOQBVOBWVNSNO-UHFFFAOYSA-N
Amino Acid Sequence
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable