G2549
Glasgow Minimum Essential Medium
With sodium bicarbonate and ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
GMEM, Glasgow′s MEM
About This Item
Produits recommandés
product name
Glasgow Minimum Essential Medium, With sodium bicarbonate and L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Niveau de qualité
Stérilité
sterile-filtered
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
Endotoxin, tested
Composants
phenol red: 0.0213 g/L
L-glutamine: 0.292 g/L
NaHCO3: 2.75 g/L
glucose: 4.5 g/L (Dextro)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Notes préparatoires
Souvent commandé avec ce produit
Supplément
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable