F2055
Monoclonal Anti-hFBXW7 antibody produced in mouse
clone FB407, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-ARCHIPELAGO (Drosophila), Anti-Cdc4 (S. serevisia), Anti-F-Box and WD40 Domain Protein 7, Anti-FBW7, Anti-SEL-10 (C. elegance)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
FB407, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~60 kDa
Espèces réactives
rat, human, mouse
Concentration
~2 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: 10-20 μg/mL using human A431 or HeLa cells
indirect ELISA: suitable
western blot: 5-10 μg/mL using human A431 cell extracts
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FBXW7(55294)
mouse ... Fbxw7(50754)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunocytochemistry
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable