D8174
9,11-Dideoxy-11α,9α-epoxymethanoprostaglandin F2α
≥98% (HPLC), solution, thromboxane A2 agonist
Synonyme(s) :
U-46619, U46619
About This Item
Produits recommandés
product name
9,11-Dideoxy-11α,9α-epoxymethanoprostaglandin F2α, solution, 10 mg/mL in methyl acetate
Forme
solution
Niveau de qualité
Concentration
10 mg/mL in methyl acetate
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCC[C@H](O)\C=C\[C@H]1C2CC(CO2)[C@@H]1C\C=C/CCCC(O)=O
InChI
1S/C21H34O4/c1-2-3-6-9-17(22)12-13-19-18(16-14-20(19)25-15-16)10-7-4-5-8-11-21(23)24/h4,7,12-13,16-20,22H,2-3,5-6,8-11,14-15H2,1H3,(H,23,24)/b7-4-,13-12+/t16?,17-,18-,19+,20?/m0/s1
Clé InChI
LQANGKSBLPMBTJ-REGKDVDGSA-N
Description générale
Application
- to induce aortic smooth muscle (SM) contraction in mice deficient in myosin light chain 9 (Myl9) gene
- to induce contraction as part of vascular reactivity experiments using mice aorta
- as a thromboxane/prostaglandin agonist to study the effect of dithiothreitol (DTT) on mice arterial vessel viability
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
14.0 °F
Point d'éclair (°C)
-10 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Articles
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research