EoL-1 cell
94042252, human blood, Lymphoblast
Synonyme(s) :
AML-EOL-1 Cells, EoL1 Cells, Eosinophilic Leukemia Cell Line
About This Item
Produits recommandés
product name
EoL-1 cell, 94042252
Source biologique
human blood
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
Not specified
Morphologie
Lymphoblast
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Profil d'ADN
CSF1PO: 7,10
D13S317: 12,13
D16S539: 8,10
D5S818: 11
D7S820: 10,13
THO1: 9.3
TPOX: 8
vWA: 16,17
Milieu de culture
Procédure de repiquage
Articles
DNA, RNA, cDNA derived from ECACC mammalian cell lines allow screening for genes or expression patterns to identify lines most suitable for specific research.