C0289
Cholesteryl linoleate
≥98% (HPLC; detection at 205 nm)
Synonyme(s) :
3β-Hydroxy-5-cholestene 3-linoleate, 5-Cholesten-3β-ol 3-linoleate, Cholesteryl 9,12-octadecadienoate, Cholesteryl octadecadienoate
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC; detection at 205 nm)
Forme
powder
Groupe fonctionnel
ester
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CC=C2C1)[C@H](C)CCCC(C)C
InChI
1S/C45H76O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-25-43(46)47-38-30-32-44(5)37(34-38)26-27-39-41-29-28-40(36(4)24-22-23-35(2)3)45(41,6)33-31-42(39)44/h11-12,14-15,26,35-36,38-42H,7-10,13,16-25,27-34H2,1-6H3/b12-11-,15-14-/t36-,38+,39+,40-,41+,42+,44+,45-/m1/s1
Clé InChI
NAACPBBQTFFYQB-LJAITQKLSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Notes préparatoires
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Cholesterol esterification enhances transport efficiency in lipoproteins for increased blood stream transport.
Cholesterol esterification enhances transport efficiency in lipoproteins for increased blood stream transport.
Cholesterol esterification enhances transport efficiency in lipoproteins for increased blood stream transport.
Cholesterol esterification enhances transport efficiency in lipoproteins for increased blood stream transport.