B1375
Bathophenanthrolinedisulfonic acid disodium salt hydrate
≥95%
Synonyme(s) :
4,7-Diphenyl-1,10-phenanthroline disulfonic acid disodium salt hydrate, 4,7-Diphenyl-1,10-phenanthrolinedisulfonic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95%
Forme
powder
Pf
300 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 100 mg/mL
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable