A8597
1-Amino-3,3-diethoxypropane
liquid, ≥97%
Synonyme(s) :
3-Aminopropionaldehyde diethylacetal
About This Item
Produits recommandés
product name
1-Amino-3,3-diethoxypropane, ≥97%, liquid
Source biologique
synthetic (organic)
Pureté
≥97%
Forme
liquid
Solubilité
water: miscible
Densité
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CCOC(CCN)OCC
InChI
1S/C7H17NO2/c1-3-9-7(5-6-8)10-4-2/h7H,3-6,8H2,1-2H3
Clé InChI
PXXMSHBZYAOHBD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- with alginate in the preparation of hydrogel
- in the generation of polyethylene glycol (PEG) polyethylenimine (PEI) polyplexes conjugate for transfection studies in hepatocellular carcinoma cell cultures
- as a component of pH-sensitive PEG derivative for lipopolyplexes formation
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
172.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
78 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter