A2304
Anti-Mouse IgG (Fab specific)–Peroxidase antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Goat Anti-Mouse IgG (Fab specific)- HRP
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
peroxidase conjugate
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse
Ne doit pas réagir avec
bovine, horse, human
Technique(s)
direct ELISA: 1:50,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200 using human tissue section
western blot: 1:80,000-1:160,000 using detecting β-actin in total cell extract of HeLa cells
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Goat anti-mouse IgG (Fab specific)-peroxidase antibody associates with mouse IgG and mouse Fab fragment. The conjugate shows no reactivity with mouse Fc fragment, human IgG, IgA, IgM, kappa and lambda light chain, bovine IgG and IgM, or horse IgG.
Application
Autres remarques
Forme physique
Notes préparatoires
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable