A0878
Ala-Gly
≥99% (TLC)
Synonyme(s) :
L-Alanyl-glycine
About This Item
Produits recommandés
product name
Ala-Gly,
Pureté
≥99% (TLC)
Forme
powder
Couleur
white
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C[C@H](N)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c1-3(6)5(10)7-2-4(8)9/h3H,2,6H2,1H3,(H,7,10)(H,8,9)/t3-/m0/s1
Clé InChI
CXISPYVYMQWFLE-VKHMYHEASA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable