83200
Pyronin Y
for microscopy (Bot., Fl., Hist.)
Synonyme(s) :
Pyronin G, Pyronin J
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for microscopy (Bot., Fl., Hist.)
Pf
250-260 °C (lit.)
Solubilité
water: 0.01 g/10 mL, red
εmax
≥1650 at 543-553 nm in 50% ethanol
≥650 at 249-259 nm in 50% ethanol
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[Cl-].CN(C)c1ccc2C=C3C=C\C(C=C3Oc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C17H19N2O.ClH/c1-18(2)14-7-5-12-9-13-6-8-15(19(3)4)11-17(13)20-16(12)10-14;/h5-11H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
INCIMLINXXICKS-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable