Key Documents
79469
Sigma-Aldrich
D-Arabino-1,4-lactone
≥97.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
D-Arabinonic acid γ-lactone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H8O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
≥97.0% (HPLC)
Forme
crystals
Activité optique
[α]/D 72.0±3.0°, c = 1 in H2O
Couleur
white
Pf
94 - 100  °C ( (201 - 212 °F ))
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC[C@H]1OC(=O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C5H8O5/c6-1-2-3(7)4(8)5(9)10-2/h2-4,6-8H,1H2/t2-,3-,4+/m1/s1
Clé InChI
CUOKHACJLGPRHD-JJYYJPOSSA-N
Application
D-Arabino-1,4-lactone is used as a substrate to identify, differentiate and characterize stereospecific arabino-1,4-lactone oxidase(s)/ arabinonolactone oxidase(s) (LdALO) involved in vitamin C biosynthesis. D-Arabino-1,4-lactone is used as a precursor for the biosynthesis of erythroascorbate.
Autres remarques
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable