57858
Sodium iodoacetate
BioUltra, ≥99.5% (NT)
Synonyme(s) :
Iodoacetic acid sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioUltra
Niveau de qualité
Essai
≥99.5% (NT)
Impuretés
insoluble matter, passes filter test
≤0.5% water
Pf
208 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
methanol: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Traces de cations
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Absorption
cut-off at 335 nm in methanol at 0.1 M
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Na+].[O-]C(=O)CI
InChI
1S/C2H3IO2.Na/c3-1-2(4)5;/h1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
Clé InChI
AGDSCTQQXMDDCV-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
406.4 °F
Point d'éclair (°C)
208 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges