40817
6′-Sialyl-D-lactose
Na salt, ≥98.0% (HPLC)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
natural
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder or crystals
Technique(s)
HPLC: suitable
Couleur
white
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)C[C@](OC[C@H]2O[C@@H](O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)C(O)O[C@@H]3CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]2O)(O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)CO)C(O)=O
InChI
1S/C23H39NO19/c1-6(27)24-11-7(28)2-23(22(37)38,43-19(11)12(30)8(29)3-25)39-5-10-13(31)14(32)17(35)21(41-10)42-18-9(4-26)40-20(36)16(34)15(18)33/h7-21,25-26,28-36H,2-5H2,1H3,(H,24,27)(H,37,38)/t7-,8+,9+,10+,11+,12+,13-,14-,15+,16+,17+,18+,19+,20?,21-,23-/m0/s1
Clé InChI
TYALNJQZQRNQNQ-UVBUFIKTSA-N
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable