21902
Carboxyméthylcellulose sodium salt
medium viscosity
Synonyme(s) :
Carboxyméthylcellulose de sodium
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Disponibilité
not available in USA
Ampleur du marquage
0.60-0.95 substitution
Perte
≤15% loss on drying, 110 °C
Couleur
light yellow
pH
6.5-8.0 (10 mg/mL in H2O)
Viscosité
300-1000 mPa.s, 2 % in H2O(25 °C) (dry substance)
Pf
> 300.05 °C ((> 572.09 °F ))
InChI
1S/C6H12O6.C2H4O2.Na/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;1-2(3)4;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H3,(H,3,4);
Clé InChI
DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYSA-N
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable