Principaux documents
F7503
Sigma-Aldrich
Formamide
ReagentPlus®, ≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
Acide formique, Amide C1
About This Item
Formule linéaire :
HCONH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
45.04
Beilstein:
505995
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Essai:
≥99.0% (GC)
Technique(s):
hybridization: suitable
pb:
210 °C (lit.)
Pression de vapeur:
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
Densité de vapeur
1.55 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
Gamme de produits
ReagentPlus®
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
932 °F
Limite d'explosivité
2.7-19 %
Technique(s)
hybridization: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.447 (lit.)
pH
4-10 (20 °C, 200 g/L)
pb
210 °C (lit.)
Pf
2-3 °C (lit.)
Densité
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
Clé InChI
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Formamide is a polar solvent mainly used for resins and plasticizers. It can be prepared by direct synthesis from carbon monoxide and ammonia.
Application
Le formamide déstabilise les duplex d′acides nucléiques et peut être utilisé, généralement à une concentration de 50 %, dans les protocoles d′hybridation nécessitant des températures d′hybridations plus faibles.
Formamide can be used as a solvent:
  • To synthesize tetrakis(trialkylsilyl) diphosphate by reacting disodium dihydrogen diphosphate with trialkyl chlorosilane.
  • In Cu/C catalyzed cycloaddition between azides and terminal alkynes to synthesize triazoles.
Informations légales
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Blood
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
305.6 °F
Point d'éclair (°C)
152 °C
The crystal structure of formamide.
Ladell J and Post B.
Acta Crystallographica, 7(8-9), 559-564 (1954)
Microwave spectrum, structure, dipole moment, and quadrupole coupling constants of formamide.
Kurland RJ and Wilson Jr EB.
J. Chem. Phys. , 27(2), 585-590 (1957)
The formamide method for the extraction of polysaccharides from haemolytic streptococci.
Fuller AT.
British Journal of Experimental Pathology, 19(2), 130-130 (1938)
The dynamics of liquid formamide, N-methylformamide, N,N-dimethylformamide, and N,N-dimethylacetamide. A dielectric relaxation study.
Barthel J, et al.
Journal of Molecular Liquids, 98, 51-69 (2002)
Formamide can dramatically improve the specificity of PCR.
G Sarkar et al.
Nucleic acids research, 18(24), 7465-7465 (1990-12-25)