C7606
Activated Charcoal
meets USP testing specifications
Synonyme(s) :
Activated charcoal, Charcoal activated
About This Item
Produits recommandés
Agence
USP/NF
meets USP testing specifications
Pression de vapeur
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Forme
powder, crystals or granules
Température d'inflammation spontanée
842 °F
Résistivité
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Impuretés
cyanogens, passes test
≤3.5% acid solubles
Pf
3550 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.2%
sulfate (SO42-): ≤0.2%
sulfide (S2-): passes test
Chaîne SMILES
[C]
InChI
1S/C
Clé InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable