402893
1-Propanol
ACS reagent, ≥99.5%
Synonyme(s) :
Alcool propylique
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.1 (vs air)
Pression de vapeur
10 mmHg ( 147 °C)
14.9 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.5%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
700 °F
Limite d'explosivité
13.7 %
Impuretés
≤0.0004 meq/g Titr. acid
≤0.01% ethanol
≤0.01% methanol
≤0.03% Carbonyl compounds (as C2H5CHO)
≤0.05% CH3CHOHCH3
≤0.05% isopropanol
≤0.2% water
Résidus d'évap.
≤0.001%
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.384 (lit.)
pH
8.5 (20 °C, 200 g/L)
Point d'ébullition
97 °C (lit.)
Pf
−127 °C (lit.)
Solubilité
H2O: passes test
water: soluble
Densité
0.804 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCO
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
Clé InChI
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Enzyme-catalyzed Henry-reaction of aromatic aldehydes and nitroalkanes to synthesize β-nitroalcohols.
- Pd-catalyzed Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions of aryl halides and arylboronic acids to synthesize biphenyl compounds.
- Cross-coupling reaction of nitriles and amines to give secondary imines.
- Synthesis of ZnO thin films by sol-gel method.
- Extraction of brominated flame retardants from waste polymeric materials.
- Synthesis of polyaniline/magnetic nanoparticles composite.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
71.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
22 °C - closed cup