224332
Copper(I) chloride
ReagentPlus®, purified, ≥99%
Synonyme(s) :
Copper monochloride, Cuprous chloride
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
1.3 mmHg ( 546 °C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
≥99%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: copper
pH
5 (20 °C, 50 g/L)
Point d'ébullition
1490 °C (lit.)
Pf
430 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cl[Cu]
InChI
1S/ClH.Cu/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable