138975
1-Pentanol
ReagentPlus®, ≥99%
Synonyme(s) :
n-Amyl alcohol, Pentyl alcohol
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1 mmHg ( 13.6 °C)
1.5 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
≥99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
572 °F
Limite d'explosivité
10 %, 100 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.409 (lit.)
pH
7
Point d'ébullition
136-138 °C (lit.)
Pf
−78 °C (lit.)
Densité
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCO
InChI
1S/C5H12O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3
Clé InChI
AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
1-Pentanol is a colorless liquid having a pleasant odor, which can be obtained as a product from the process of fractional distillation of mixed alcohols resulting from the chlorination and alkaline hydrolysis of pentane occurs.
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
120.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
49 °C - closed cup