Y0002012
Racemic rotigotine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
5,6,7,8-Tetrahydro-6-(propyl(2-(2-thienyl)ethyl)amino)-1-naphthol, 5,6,7,8-Tetrahydro-6-[propyl[2-(2-thienyl)ethyl]amino]-1-naphthalenol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
rotigotine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[s]1c(ccc1)CCN(C2CCc3c(cccc3O)C2)CCC
InChI
1S/C19H25NOS/c1-2-11-20(12-10-17-6-4-13-22-17)16-8-9-18-15(14-16)5-3-7-19(18)21/h3-7,13,16,21H,2,8-12,14H2,1H3
Clé InChI
KFQYTPMOWPVWEJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Lact. - Repr. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable