Y0002008
Sulfobutylbetadex impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Sodium 1-butanesulfonate, 1-Butanesulfonic acid sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
betadex
Fabricant/nom de marque
EDQM
Pf
>300 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Na+].CCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C4H10O3S.Na/c1-2-3-4-8(5,6)7;/h2-4H2,1H3,(H,5,6,7);/q;+1/p-1
Clé InChI
XQCHMGAOAWZUPI-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable