Y0000808
Sodium phenylbutyrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
4-PBA, 4-Phenylbutyric acid, 4-phenylbutyrate, Buphenyl, Sodium 4-phenylbutyrate, TriButyrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
sodium phenylbutyrate
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Na+].[O-]C(=O)CCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2.Na/c11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9;/h1-3,5-6H,4,7-8H2,(H,11,12);/q;+1/p-1
Clé InChI
VPZRWNZGLKXFOE-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable