Principaux documents
W308302
Sigma-Aldrich
Triethyl citrate
natural, ≥99%, FG
Synonyme(s) :
Ethyl citrate
About This Item
Formule linéaire :
HOC(COOC2H5)(CH2COOC2H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.28
Numéro FEMA:
3083
Beilstein:
1801199
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
11762
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
09.512
Nomenclature NACRES :
NA.21
Propriétés organoleptiques:
odorless
Qualité:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agence:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Allergène alimentaire:
no known allergens
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Niveau de qualité
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Densité de vapeur
9.7 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 107 °C)
Essai
≥99%
Indice de réfraction
n20/D 1.442 (lit.)
pb
235 °C/150 mmHg (lit.)
Pf
-55 °C
Densité
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
odorless
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)CC(O)(CC(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C12H20O7/c1-4-17-9(13)7-12(16,11(15)19-6-3)8-10(14)18-5-2/h16H,4-8H2,1-3H3
Clé InChI
DOOTYTYQINUNNV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Triethyl citrate is an ester of citric acid, commonly used as an emulsifier and flavor preservative in the food industry. It is recognized as a safe direct food additive.[1]
Application
Triethyl citrate is used as a food additive to stabilize foams, particularly egg whites.[2]
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
311.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
155 °C - closed cup
Cast Natural Rubber Films Comprising Triethyl Citrate
Issarayungyuen P, et al.
Advanced Materials Research, 844, 494-497 (2014)
Safety assessment of citric acid, inorganic citrate salts, and alkyl citrate esters as used in cosmetics
Fiume MM, et al.
International Journal of Toxicology, 33(Supplement 2), 16S-46S (2014)