SMB00948
trans-Resveratrol 3-O-β-D-glucuronide
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-Hydroxy-5-[(1E )-2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]phenyl β-D-glucopyranosiduronic acid, trans-Resveratrol 3-O-glucuronide, trans-Resveratrol 3-glucuronide, RSV 3-O-glucuronide, RSV 3-glucuronide, RSV 3-glur, Resveratrol 3-O-β-D-glucuronide, Resveratrol 3-O-b-D-glucuronide, Resveratrol 3-O-glucuronide, Resveratrol 3-glucuronide
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Poids mol.
403.37 g/mol
Conditions de stockage
(Tightly closed. Dry)
Technique(s)
HPLC: suitable
Couleur
white to beige
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Canonical SMILES: C1=CC(=CC=C1C=CC2=CC(=CC(=C2)OC3C(C(C(C(O3)C(=O)O)O)O)O)O)OIsomeric SMILES: C1=CC(=CC=C1/C=C/C2=CC(=CC(=C2)O[C@H]3[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O3)C(=O)O)O)O)O)O)O
InChI
1S/C20H20O9/c21-12-5-3-10(4-6-12)1-2-11-7-13(22)9-14(8-11)28-20-17(25)15(23)16(24)18(29-20)19(26)27/h1-9,15-18,20-25H,(H,26,27)/b2-1+/t15-,16-,17+,18-,20+/m0/s1
Clé InChI
QWSAYEBSTMCFKY-OTPOQTMVSA-N
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- High-purity compound suitable for a wide variety of research applications
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable