S8170
Sodium nitrate
BioXtra, ≥99.0%
Synonyme(s) :
Chile salpeter
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioXtra
Niveau de qualité
Essai
≥99.0%
Impuretés
<0.0005% Phosphorus (P)
<0.1% Insoluble matter
Pf
306 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Traces d'anions
chloride (Cl-): <0.05%
sulfate (SO42-): <0.05%
Traces de cations
Al: <0.0005%
Ca: <0.0005%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.0005%
K: <0.01%
Mg: <0.0005%
NH4+: <0.1%
Pb: <0.001%
Zn: <0.0005%
Chaîne SMILES
[Na+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1
Clé InChI
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- in combination with beef extract for virus elution from water samples
- as an external calibrant in nitrate assay to quantify nitrate in cell culture medium
- as a component of liquid BG11-medium for culturing Synechococcus elongatus PCC 7942
- to test its protective effects in hepatic ischemia-reperfusion injury
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges