S2150000
Sulfamethoxypyridazine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
N1-(6-Methoxypyridazin-3-yl)sulfanilamide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
sulfamethoxypyridazine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COc1ccc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)nn1
InChI
1S/C11H12N4O3S/c1-18-11-7-6-10(13-14-11)15-19(16,17)9-4-2-8(12)3-5-9/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,15)
Clé InChI
VLYWMPOKSSWJAL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3