Principaux documents
PHR1187
Supelco
Acide rétinoïque
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
ATRA, Acide de vitamine A, Trétinoïne, acide tout-trans rétinoïque
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H28O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.44
Beilstein:
2057223
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to Ph. Eur. T1850000
traceable to USP 1674004
Famille d'API
tretinoin
Forme
solid
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
180-181 °C (lit.)
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES 
CC1=C(\C=C\C(C)=C\C=C\C(C)=C\C(O)=O)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C20H28O2/c1-15(8-6-9-16(2)14-19(21)22)11-12-18-17(3)10-7-13-20(18,4)5/h6,8-9,11-12,14H,7,10,13H2,1-5H3,(H,21,22)/b9-6+,12-11+,15-8+,16-14+
Clé InChI
SHGAZHPCJJPHSC-YCNIQYBTSA-N
Informations sur le gène
Description générale
Certified pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to in-house working standards. Tretinoin is a medication used for the treatment of severe cystic acne. The drug acts by regulating epithelial cell growth and differentiation, sebum production, collagen synthesis and keratinization of the skin.[1][2]
Application
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Tretinoin may be used as a pharmaceutical reference standard for the determination of the analyte in pharmaceutical formulations by chromatography techniques.[3][4][5]
Actions biochimiques/physiologiques
L′acide tout-−trans−rétinoïque (ATRA) est un ligand du récepteur de l′acide rétinoïque (RAR) et du récepteur X de rétinoïdes (RXR). Une fois liés, le RAR et le RXR agissent comme facteurs de transcription qui contrôlent la croissance et la différenciation des cellules normales et malignes. Les cytochromes P450 (CYP) catalysent la 4-hydroxylation de l′ATRA. L′acide rétinoïque conditionne la différenciation des cellules souches embryonnaires en neurones.
Ligand du récepteur de l′acide rétinoïque (RAR) et du récepteur X de rétinoïdes (RXR) ; conditionne la différenciation des cellules souches embryonnaires en neurones.
Remarque sur l'analyse
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP (PhEur) and BP primary standards, where they are available.
Autres remarques
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Note de bas de page
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAB7354 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Tretinoin assay in cosmetics and pharmaceuticals by carbon phase extraction
Ragno G, et al.
Journal of the Society of Cosmetic Chemists, 47(5), 325-325 (1996)
Solid lipid nanoparticles (SLN) of tretinoin: potential in topical delivery
Shah KA, et al.
International Journal of Pharmaceutics, 345(1-2), 163-171 (2007)
Simultaneous determination of minoxidil and tretinoin in pharmaceutical and cosmetic formulations by reversed-phase HPLC
Gagliardi L, et al.
Analytical Letters, 24(10), 1825-1835 (1991)
Analysis and stability study of retinoids in pharmaceuticals by LC with fluorescence detection
Gatti R, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 23(1), 147-159 (2000)
A rapid HPLC method for simultaneous determination of tretinoin and isotretinoin in dermatological formulations
Tashtoush BM, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 43(3) (2007)