PHR1172
L-Valine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Acide L-2-amino-3-méthylbutanoïque, Acide (S)-α-aminoisovalérique
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1708503
Famille d'API
valine
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
295-300 °C (subl.) (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
CC(C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Clé InChI
KZSNJWFQEVHDMF-BYPYZUCNSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable