P9602
Polymyxin B selective supplement
for bacteria, sterile, suitable for microbiology
Synonyme(s) :
Antibiotic Selective Supplement, Polymyxin B Antibiotic Supplement, Polymyxin B Microbiological Supplement, Polymyxin B Sulphate Selective Supplement
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
sterile
Niveau de qualité
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Conditionnement
pkg of 5 vials
Application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
bacteria
Catégories apparentées
Description générale
Application
Composants
Polymyxin B Sulphate 50,000 units
Stockage et stabilité
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Vibrios are motile, curved or comma-shaped bacilli and have a single polar flagella with sheet proteins. They are often found in open water, freshwater and saltwater.