NIST772A
Magnetic moment standard - nickel sphere
NIST® SRM® 772a
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
spheres
Conditionnement
pkg of each
Fabricant/nom de marque
NIST®
Application(s)
general analytical
Description générale
SRM 772A_cert
SRM 772A_SDS
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable