NIST3138
Palladium (Pd) standard solution
NIST® SRM® 3138
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 5 x 10 mL
Fabricant/nom de marque
NIST®
Format
single component solution
Description générale
SRM 3138_cert
SRM 3138_SDS
Application
Caractéristiques et avantages
Autres remarques
Palladium (Pd)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable