MTOX1302
Canine MDR1 Knockout, Human BCRP/OATP2B1 double Knockin MDCKII Cells
canine kidney (cocker spaniel)
About This Item
Produits recommandés
product name
Canine MDR1 Knockout, Human BCRP/OATP2B1 double Knockin MDCKII Cells,
Source biologique
canine kidney (cocker spaniel)
Forme
liquid
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Informations sur le gène
human ... ABCG2(9429)
Description générale
Caractéristiques et avantages
Qualité
Informations légales
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable