M1770180
Ricinoléate de méthyle
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Ester méthylique d’acide (R)-12-hydroxy-cis-9-octadécénoïque, Ester méthylique d’acide ricinoléique
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
methyl ricinoleate
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(OC)CCCCCCC/C=C\C[C@H](O)CCCCCC
InChI
1S/C19H36O3/c1-3-4-5-12-15-18(20)16-13-10-8-6-7-9-11-14-17-19(21)22-2/h10,13,18,20H,3-9,11-12,14-17H2,1-2H3/b13-10-/t18-/m1/s1
Clé InChI
XKGDWZQXVZSXAO-ADYSOMBNSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable