K2000010
Ketoprofen impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1-(3-Benzoylphenyl)ethanone, 3-Acetylbenzophenone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
ketoprofen
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C15H12O2/c1-11(16)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12/h2-10H,1H3
Clé InChI
PPNGALBGZJBTRY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement