Documents
I7513
Sigma-Aldrich
Indoxyl β-D-galactopyranoside
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H17NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
Pureté
>99.5% (TLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Impuretés
≤1 mol/mol acetone
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2c[nH]c3ccccc23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H17NO6/c16-6-10-11(17)12(18)13(19)14(21-10)20-9-5-15-8-4-2-1-3-7(8)9/h1-5,10-19H,6H2/t10-,11+,12+,13-,14-/m1/s1
Clé InChI
XVARCVCWNFACQC-MBJXGIAVSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable