E1649
Éthylènediamine
meets USP testing specifications
Synonyme(s) :
1,2-diaminoéthane
About This Item
Produits recommandés
Agence
USP/NF
meets USP testing specifications
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.07 (vs air)
Pression de vapeur
10 mmHg ( 20 °C)
Pureté
98.6% (Gew)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
716 °F
Limite d'explosivité
16 %
Pertinence de la réaction
reagent type: chelator
Indice de réfraction
n20/D 1.4565 (lit.)
Point d'ébullition
118 °C (lit.)
Pf
8.5 °C (lit.)
Solubilité
H2O: soluble at
Densité
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Chaîne SMILES
NCCN
InChI
1S/C2H8N2/c3-1-2-4/h1-4H2
Clé InChI
PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... FNTA(2339)
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
100.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
38 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter