C19627
Acide chloroacétique
99%
Synonyme(s) :
Acide monochloroacétique
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.26 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.75 mmHg ( 20 °C)
Pureté
99%
Forme
crystals
Point d'ébullition
189 °C (lit.)
Pf
60-63 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble 3,170 g/L at 10 °C
Chaîne SMILES
OC(=O)CCl
InChI
1S/C2H3ClO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
Clé InChI
FOCAUTSVDIKZOP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Thiocarbamoylthioacetic acid derivatives.
- 4-Thiazolone derivatives.
- Triazinothiazolone derivatives.
- Water soluble carboxymethyl chitosan.
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
258.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
126 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges