A8327
Albumine de sérum bovin solution
30%±2% in 0.85% sodium chloride, aseptically filled
Synonyme(s) :
Albumine solution from bovine serum, Solution de BSA
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
bovine
Niveau de qualité
Stérilité
aseptically filled
Pureté
28-32% protein basis (biuret)
Forme
solution
Produit purifié par
heat shock fractionation
Ne contient pas
stabilizer or preservative
Origine
USA origin
Concentration
28-32% protein (biuret)
30%±2% in 0.85% sodium chloride
Technique(s)
ELISA: suitable
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
bovine ... ALB(280717)
Description générale
Application
- as one of the experimental components to resemble the plasma-protein-rich acute respiratory distress syndrome (ARDS) edema liquid
- to prepare embryos for fluorescent staining of the actin cytoskeleton
- in tissue culture and neurite outgrowth assay
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves