Key Documents
92718
Supelco
Mélange de 1-(Triméthylsilyl)imidazole - Pyridine
for GC derivatization, LiChropur
Synonyme(s) :
Mélange de silylation VII, TMSI + Pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
eCl@ss :
39151701
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
for GC derivatization
LiChropur
Niveau de qualité
Description
1:4 (v/v)
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Densité
0.98 g/mL at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
c1ccncc1.C[Si](C)(C)n2ccnc2
InChI
1S/C6H12N2Si.C5H5N/c1-9(2,3)8-5-4-7-6-8;1-2-4-6-5-3-1/h4-6H,1-3H3;1-5H
Clé InChI
PFVKFOIOKNIZKY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le mélange 1-(triméthylsilyl)imidazole-pyridine permet de dérivatiser les échantillons de sucres humides, les groupements hydroxyle encombrés des stéroïdes et, en association avec des réactifs d′acylation fluorés, les acides aminés. Dans le cas de composés encombrés ou réagissant lentement, la pyridine est un solvant particulièrement utile en TMSI car elle peut servir d′accepteur de HCl dans les réactions de silylation impliquant des organochlorosilanes.
Application
Pour en savoir plus, consulter les Informations produit.
Autres remarques
Mélange de silylation pour la silylation douce des alcools. Il est souvent appelé Tri-Sil Z
Informations légales
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
62.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
17 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
G. Van Ling
Journal of Chromatography A, 44, 175-175 (1969)
M A Andrews
Carbohydrate research, 194, 1-19 (1989-12-01)
Two new procedures for the gas-chromatographic analysis of monosaccharides are reported. One involves derivatization of the sugars by reaction with O-benzylhydroxylamine followed by trifluoroacetylation with N-methylbis(trifluoroacetamide) and chromatography on a DB-1701 capillary column. This technique probably provides the best resolution
Articles
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs