Documents
918369
Sigma-Aldrich
4-Aminobenzaldehyde
greener alternative
Synonyme(s) :
4-Formylaniline, p-Aminobenzaldehyde, p-Formylaniline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H7NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
121.14
Numéro Beilstein :
1362885
Numéro MDL:
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Niveau de qualité
Score du produit alternatif plus écologique
old score: 30
new score: 21
Find out more about DOZN™ Scoring
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Atom Economy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C7H7NO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H,8H2
Clé InChI
VATYWCRQDJIRAI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which belongs to one of the four categories of Greener Alternatives. This product belongs to the category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles "Atom Economy", “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstocks”. Click here to view its DOZN scorecard.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable