79255
Acide phtalique
analytical standard
Synonyme(s) :
1,2-Benzenedicarboxylic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥99.5% (GC)
≥99.5% (T)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤0.5% water
Pf
210-211 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
OC(C1=C(C(O)=O)C=CC=C1)=O
InChI
1S/C8H6O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
Clé InChI
XNGIFLGASWRNHJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Angelicae Radix and Ligustici Rhizoma using high performance liquid chromatography with photodiode array detection (HPLC-PDA) followed by liquid chromatography coupled to mass spectrometry (LC-MS) and capillary electrophoresis (CE) analyses.
- Nigella sativa and Solanum nigrum using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
334.4 °F
Point d'éclair (°C)
168 °C