72587
Nitrite ion standard solution
0.01 M NO2-, for ion-selective electrodes
Synonyme(s) :
Sodium nitrite solution
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for ion-selective electrodes
Niveau de qualité
Forme
solution
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Concentration
0.01 M NO2-
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Na+].[O-]N=O
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
Clé InChI
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Notes préparatoires
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves