Key Documents
69630
Supelco
Butyraldéhyde-2,4-dinitrophénylhydrazone
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
Butyraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2CH=NNHC6H3(NO2)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Pf
117-119 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCC/C=N/NC1=C([N+]([O-])=O)C=C([N+]([O-])=O)C=C1
InChI
1S/C10H12N4O4/c1-2-3-6-11-12-9-5-4-8(13(15)16)7-10(9)14(17)18/h4-7,12H,2-3H2,1H3/b11-6+
Clé InChI
IKGRHEWIFBFXPP-IZZDOVSWSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable