68723
Triazamate
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
Ethyl (3-tert-butyl-1-dimethylcarbamoyl-1H-1,2,4-triazol-5-ylthio)acetate, Ethyl 2-{{1-[(dimethylamino)carbonyl]-3-(1,1-dimethylethyl)-1H-1,2,4-triazol-5-yl}thio}acetate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Composition
carbon content, 48.66-50.65%
nitrogen content, 17.46-18.18%
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
52-56 °C
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
CCOC(=O)CSc1nc(nn1C(=O)N(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C13H22N4O3S/c1-7-20-9(18)8-21-11-14-10(13(2,3)4)15-17(11)12(19)16(5)6/h7-8H2,1-6H3
Clé InChI
NKNFWVNSBIXGLL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Produits recommandés
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
372.2 °F
Point d'éclair (°C)
189 °C