Documents
51158
Supelco
Bis(1-methyl-2-imidazolyl)ketone
for photometric determination of Fe(II), ≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
BMIK, Bis(1-methyl-2-imidazolyl)methanone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H10N4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.20
Numéro Beilstein :
914434
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
solid
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Solubilité
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to slightly yellow
Chaîne SMILES 
Cn1ccnc1C(=O)c2nccn2C
InChI
1S/C9H10N4O/c1-12-5-3-10-8(12)7(14)9-11-4-6-13(9)2/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
BBDFYGQFWQRHFH-UHFFFAOYSA-N
Application
Highly selective colorimetric indicator for Fe(II) in aqueous samples.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Syntheses and structures of mononuclear manganese(II) complexes bearing bis(1-methylimidazol-2-yl)ketone ligands
L. Peters, M.-F. Tepedino, T. Haas, E. Hubner, U. Zenneck, N. Burzlaff
Inorgorganica Chimica Acta, 362, 2678-2685 (2009)
Iron-Catalyzed Oxidation of Bis(imidazo1-2-yl)methane into Bis(imidazo1-2-yl) Ketone
C. Cuillot, E. Mulliez, P. Leduc, J.-C. Chottardl
Inorganic Chemistry, 29, 579-581 (1990)