46130
4-Aminoazobenzene
analytical standard
Synonyme(s) :
4-Phenylazoaniline
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Point d'ébullition
>360 °C (lit.)
Pf
123-126 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
Nc1ccc(cc1)\N=N/c2ccccc2
InChI
1S/C12H11N3/c13-10-6-8-12(9-7-10)15-14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,13H2/b15-14+
Clé InChI
QPQKUYVSJWQSDY-CCEZHUSRSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US), type P3 (EN 143) respirator cartridges