45810
Ethiofencarb-sulfone
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCS(=O)(=O)Cc1ccccc1OC(=O)NC
InChI
1S/C11H15NO4S/c1-3-17(14,15)8-9-6-4-5-7-10(9)16-11(13)12-2/h4-7H,3,8H2,1-2H3,(H,12,13)
Clé InChI
IOPTXXRNXCPJGO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable